Få mere at vide
3-Bromophenylmethyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophenyl-methyl Sulfone |
| CAS | 34896-80-5 |
| Molekylær formel | C7 H7 Br O2 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO2S/c1-11(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.1 |
| Formel vægt | 233.935 |