Få mere at vide
3-Bromophenylhydrazin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30337090
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30337090 10 g
1 options
Artikelnummer. 30337090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68650510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 27246-81-7
Molekylær formel C6 H7 Br N2 . Cl H
Mængde 10 g
Synonym 1-(3-Bromophenyl)hydrazine Hydrochloride, m-Bromphenylhydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMIL Cl.NNc1cccc(Br)c1
IUPAC navn (3-bromophenyl) hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 223.5
Formel vægt 221.9559