Få mere at vide
3-Bromophenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 89598-96-9 |
| Molekylær formel | C6H6BBrO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMIL | OB(O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | (3-bromophenyl) boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.83 |
| Formel vægt | 199.9644 |