Få mere at vide
3-Bromophenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30329285
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30329285 5 g
1 options
Artikelnummer. 30329285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6864155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylacetic Acid
CAS 1878-67-7
Molekylær formel C8H7BrO2
Mængde 5 g
Synonym (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 2-(3-bromophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Formel vægt 213.9629