Få mere at vide
3-bromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophenol |
| CAS | 591-20-8 |
| Molekylær formel | C6 H5 Br O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| SMIL | Oc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vægt | 171.9524 |