Få mere at vide
3-bromophenol, TRC
Artikelnummer. 30330011
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30330011 100 g
1 options
Artikelnummer. 30330011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686360100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenol
CAS 591-20-8
Molekylær formel C6 H5 Br O
Mængde 100 g
Synonym Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMIL Oc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 3-bromophenol
Molekylvægt (g/mol) 173.01
Formel vægt 171.9524