Få mere at vide
3-Bromophenol, 98%
Artikelnummer. 11472627
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472627 250 g 250g
11452627 10 g 10g
11462627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14849.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkali, ethanol, ether og chloroform. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Noter
Lys- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-20-8
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00002253
InChI nøgle MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC navn 3-bromphenol
SMIL OC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenol
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.63
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5972
Mængde 250 g
Beilstein 1853950
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromophenol
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.