Få mere at vide
3-bromophenol, 98%
Artikelnummer. 11462627
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462627 50 g 50g
11452627 10 g 10g
11472627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11462627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14849.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Add to basket
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173,01 g/mol
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkali, ethanol, ether og chloroform. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Noter
Lys- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-20-8
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00002253
InChI nøgle MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC navn 3-bromphenol
SMIL OC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenol
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.63
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5972
Mængde 50 g
Beilstein 1853950
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%