Få mere at vide
3-bromophenol, 98%
Artikelnummer. 11452627
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452627 10 g 10g
11462627 50 g 50g
11472627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14849.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173,01 g/mol
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromphenol virker som en enzymhæmmer. Det anvendes til fremstilling af 3-bromphenylester ved reaktion med benzoylchlorid i nærvær af triethylamin som katalysator. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer og i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkali, ethanol, ether og chloroform. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Noter
Lys- og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-20-8
Molekylær formel C6H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD00002253
InChI nøgle MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC navn 3-bromphenol
SMIL OC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenol
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Tæthed 1.63
Kogepunkt 235 °C til 236 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5972
Mængde 10 g
Beilstein 1853950
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1428
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkali, ethanol, ether og kloroform. Let opløselig i kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromophenol