Få mere at vide
3-Bromophenanthrene, TRC
Artikelnummer. 30336810
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30336810 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30336810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6788581MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Molekylær formel C14H9Br
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
SMIL Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC navn 3-bromofenanthren
Molekylvægt (g/mol) 257.12
Formel vægt 255.9888