Få mere at vide
3-Bromophenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophenanthrene |
| CAS | 715-50-4 |
| Molekylær formel | C14H9Br |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H |
| SMIL | Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 3-bromofenanthren |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.12 |
| Formel vægt | 255.9888 |