Få mere at vide
3-Bromophenacyl Bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophenacyl Bromide |
| CAS | 18523-22-3 |
| Molekylær formel | C8H6Br2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3-bromophenyl)ethan-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.94 |
| Formel vægt | 275.88 |