Få mere at vide
3-Bromopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopentane |
| CAS | 1809-10-5 |
| Molekylær formel | C5H11Br |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(Br)CC |
| IUPAC navn | 3-bromopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.04 |
| Formel vægt | 150.0044 |