Få mere at vide
3-Bromopentane-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopentane-2,4-dione |
| CAS | 3043-28-5 |
| Molekylær formel | C5 H7 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)C(Br)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-bromopentane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.012 |
| Formel vægt | 177.963 |