Få mere at vide
3-bromooxetan, 95%
Artikelnummer. 15453908
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453908 250 mg 250mg
15463908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57437.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 39267-79-3 | C3H5BrO | 136,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39267-79-3
Molekylær formel C3H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 136.98
MDL nummer MFCD08544402
InChI nøgle SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 16244493
IUPAC navn 3-bromoxetan
SMIL BrC1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromooxetane
Tæthed 1.793
Kogepunkt 131°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Formel vægt 136.98
Procent renhed 95%