Få mere at vide
3-bromonitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30344388
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344388 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromonitrobenzene
CAS 585-79-5
Molekylær formel C6H4BrNO2
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.01
Formel vægt 200.9425