Få mere at vide
3-bromonitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromonitrobenzene |
| CAS | 585-79-5 |
| Molekylær formel | C6H4BrNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vægt | 200.9425 |