Få mere at vide
3-(bromomethyl)toluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Molekylær formel | C8H9Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-3-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vægt | 183.9888 |