Få mere at vide
3-(bromomethyl)toluen, TRC
Artikelnummer. 30343226
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30343226 50 g
1 options
Artikelnummer. 30343226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68761050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)toluene
CAS 620-13-3
Molekylær formel C8H9Br
Mængde 50 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMIL Cc1cccc(CBr)c1
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-3-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 185.06
Formel vægt 183.9888