Få mere at vide
3-(bromomethyl)pyridinhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30336532
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30336532 25 g
1 options
Artikelnummer. 30336532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB06902025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Molekylær formel C6H6BrN . HBr
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMIL Br.BrCc1cccnc1
IUPAC navn 3-(bromomethyl)pyridin; hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 252.93
Formel vægt 250.8945