Få mere at vide
3-(bromomethyl)pyridin hydrobromid, 97%
Artikelnummer. 10306374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10306374 1 g 1g
10420744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397140010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4916-55-6
Molekylær formel C6H6BrN·HBr
Molekylvægt (g/mol) 252.93
MDL nummer MFCD01321314
InChI nøgle FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
PubChem CID 12707037
IUPAC navn 3-(brommethyl)pyridin;hydrobromid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 150,0 °C til 155,0 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 252.93
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.