Få mere at vide
3-(Bromomethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Bromomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 6515-58-8 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3-(bromomethyl)-, m-Toluic acid, α-bromo- (7CI,8CI), 3-(Bromomethyl)benzoic acid, 3-Carboxybenzyl bromide, NSC 57780, m-Bromomethylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 3-(bromomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |