missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Bromomethyl)-8-quinolinol 8-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30343172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343172 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68744550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol 8-Acetate
CAS 187334-19-6
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 . H Cl
Mængde 50 mg
Synonym 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol Acetate
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15;/h9,14H,3-6H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O
IUPAC navn 3-ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 244.718
Formel vægt 244.098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.