missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| CAS | 17512-61-7 |
| Molekylær formel | C9 H6 Br Cl S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzo[b]thiophene, 3-(bromomethyl)-7-chloro-, 3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene, FI 7009, 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-7(6)2-1-3-8(9)11/h1-3,5H,4H2 |
| SMIL | Clc1cccc2c(CBr)csc12 |
| IUPAC navn | 3-(bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.5659 |
| Formel vægt | 259.9062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?