Få mere at vide
3-(brommethyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766075 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10497032 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10542472 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10408DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 130628-75-0
Molekylær formel C5H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 176.01
MDL nummer MFCD02677720
InChI nøgle ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
PubChem CID 2776304
IUPAC navn 3-(brommethyl)-5-methyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=CC(CBr)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 176.01
Procent renhed 97%