Få mere at vide
3-(brommethyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 176.01 |
| Procent renhed | 97% |