Få mere at vide
3-(bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
| CAS | 1198-51-2 |
| Molekylær formel | C9 H6 Br Cl S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2 |
| SMIL | Clc1ccc2scc(CBr)c2c1 |
| IUPAC navn | 3-(bromomethyl)-5-chlor-1-benzothiophen |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.566 |
| Formel vægt | 259.906 |