Få mere at vide
3-(brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509891
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10713633
Brand: Thermo Scientific Maybridge MWP00055DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-51-2
Molekylær formel C9H6BrClS
Molekylvægt (g/mol) 261.56
MDL nummer MFCD00173769
InChI nøgle FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
PubChem CID 2779857
IUPAC navn 3-(brommethyl)-5-chlor-1-benzothiophen
SMIL ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.57
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene