Få mere at vide
3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 95%
Artikelnummer. 15423888
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423888 250 mg 250mg
15433888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57413.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 22633-44-9 | C5H9BrO2 | 181,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22633-44-9
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD09800598
InChI nøgle SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529264
IUPAC navn [3-(brommethyl)oxetan-3-yl]methanol
SMIL OCC1(CBr)COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Tæthed 1.598
Kogepunkt 242°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Mængde 250 mg
Synonym 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Formel vægt 181.03
Procent renhed 95%