missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, TRC

Artikelnummer. 30133985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133985 2.5 g 2.5g
30012332 100 mg -
30009548 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6878552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 154057-56-4
Molekylær formel C19H15BrFN
Molekylvægt (g/mol) 356.23
Synonym 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-quinolyl-3-methylbromide
IUPAC navn 3-(bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline
SMIL Fc1ccc(cc1)c2c(CBr)c(nc3ccccc23)C4CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C19H15BrFN/c20-11-16-18(12-7-9-14(21)10-8-12)15-3-1-2-4-17(15)22-19(16)13-5-6-13/h1-4,7-10,13H,5-6,11H2
Formel vægt 355.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.