missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC

Artikelnummer. 30344756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344756 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6853455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy
CAS 76893-32-8
Molekylær formel C9 H16 Br N O
Mængde 5 mg
Synonym 4-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy
InChI formel InChI=1S/C9H16BrNO/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h5,12H,6H2,1-4H3
SMIL CC1(C)C=C(CBr)C(C)(C)N1O
IUPAC navn 3-(bromomethyl)-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrole
Molekylvægt (g/mol) 234.133
Formel vægt 233.042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.