Få mere at vide
3-brommethyl-2(1H)-quinoxalinon, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496310
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496310 25 g 25g
11486310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27169.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62235-61-4 | C9H7BrN2O | 239.072 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62235-61-4
Molekylær formel C9H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 239.072
MDL nummer MFCD02660613
InChI nøgle SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl quinoxalin-2-ol, 3-bromomethylquinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-1h-quinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-2-quinoxalinol, 3-bromomethyl-2 1h-quinoxalinone, 2 1h-quinoxalinone, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl hydroquinoxalin-2-one, acmc-20agnv, 3-bromomethyl quinoxaline
PubChem CID 286254
IUPAC navn 3-(brommethyl)-1H-quinoxalin-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=N2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromomethyl-2(1H)-quinoxalinone
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 239.07
Procent renhed 90%
Grad Teknisk