Få mere at vide
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10342005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10342005 10 g 10g
10334622 1 g 1g
10326574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10342005 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25410EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4926-47-0
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
InChI nøgle APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
IUPAC navn 3-bromimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%