Få mere at vide
3-Bromofuro[3,2-b]pyridin, 96%
Artikelnummer. 15496497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496497 5 g 5g
15406507 250 mg 250mg
15486497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33652.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 92404-63-2 | C7H4BrNO | 198,019 g/mol
3-Bromofuro[3,2-b]pyridin anvendes som udgangsmateriale til syntese af polyheterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromofuro[3,2-b]pyridin anvendes som udgangsmateriale til syntese af polyheterocykler.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92404-63-2
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.019
MDL nummer MFCD19687763
InChI nøgle KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 3-bromo, acmc-20lvu1
PubChem CID 641477
IUPAC navn 3-bromfuro[3,2-b]pyridin
SMIL C1=CC2=C(C(=CO2)Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 198.02
Procent renhed 96%