Få mere at vide
3-Bromofuran, TRC
Artikelnummer. 30341680
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30341680 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30341680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6845102.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Molekylær formel C4H3BrO
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI formel InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMIL Brc1cocc1
IUPAC navn 3-bromofuran
Molekylvægt (g/mol) 146.97
Formel vægt 145.9367