Få mere at vide
3-Bromofuran, TRC
Artikelnummer. 30346264
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346264 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684510100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Molekylær formel C4H3BrO
Mængde 100 mg
Synonym 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI formel InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMIL Brc1cocc1
IUPAC navn 3-bromofuran
Molekylvægt (g/mol) 146.97
Formel vægt 145.9367