Få mere at vide
3-Bromofuran, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661046
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10661046 5 g 5g
10501773 10 g 10g
10217232 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10661046 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02110DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 22037-28-1 , 7440-50-8 , 110-00-9 , 144-55-8
Molekylær formel C4H3BrO
Molekylvægt (g/mol) 146.97
MDL nummer MFCD00005347
InChI nøgle LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC navn 3-bromofuran
SMIL BrC1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuran, stabilized with Cu(0.1%), Furan (0.5%) & NaHCO3 (0.4%)
CAS min % 94.5, 0.05, 0.45, 0.35
CAS Max % 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Tæthed 1.635g/mL
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 146.97
Procent renhed 95%