Få mere at vide
3-Bromofuran, 97%, stik. med 0,5% calciumcarbonat
Artikelnummer. 11495557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495557 1 g 1g
11405567 5 g 5g
11415567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23543.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146,97 g/mol
3-Bromofuran var et syntesereagens anvendt til fremstilling af 2-substituerede 3-furfuraler. Det blev også brugt til syntese af 5,6-dehydronorcantharidiner. Det er en af de flygtige metabolitter, der er diskuteret i undersøgelser til at påvise og skelne løgsygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromofuran var et syntesereagens anvendt til fremstilling af 2-substituerede 3-furfuraler. Det blev også brugt til syntese af 5,6-dehydronorcantharidiner. Det er en af de flygtige metabolitter, der er diskuteret i undersøgelser til at påvise og skelne løgsygdomme.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22037-28-1
Molekylær formel C4H3BrO
Molekylvægt (g/mol) 146.97
MDL nummer MFCD00005347
InChI nøgle LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC navn 3-bromfuran
SMIL BrC1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuran
Navn note stabiliseret med 0,5% calciumcarbonat
Tæthed 1.635
Kogepunkt 102 °C til 104 °C
Flammepunkt 3 °C (37 °F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105337
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacetat. Uopløselig i vand.
Formel vægt 146.98
Procent renhed 97%