Få mere at vide
3-Bromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate
Artikelnummer. 11405567
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11405567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23543.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
3-Bromofuran var et syntesereagens anvendt til fremstilling af 2-substituerede 3-furfuraler. Det blev også brugt til syntese af 5,6-dehydronorcantharidiner. Det er en af de flygtige metabolitter, der er diskuteret i undersøgelser til at påvise og skelne løgsygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromofuran var et syntesereagens anvendt til fremstilling af 2-substituerede 3-furfuraler. Det blev også brugt til syntese af 5,6-dehydronorcantharidiner. Det er en af de flygtige metabolitter, der er diskuteret i undersøgelser til at påvise og skelne løgsygdomme.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22037-28-1
Molekylær formel C4H3BrO
Molekylvægt (g/mol) 146.97
MDL nummer MFCD00005347
InChI nøgle LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC navn 3-bromfuran
SMIL BrC1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromofuran
Navn note stabilized with 0.5% calcium carbonate
Tæthed 1.635
Kogepunkt 102°C to 104°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105337
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vægt 146.98
Procent renhed 97%