Få mere at vide
3-Bromofluoranthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromofluoranthene |
| CAS | 13438-50-1 |
| Molekylær formel | C16 H9 Br |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Bromo-fluoranthene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Br/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H |
| SMIL | Brc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24 |
| IUPAC navn | 3-bromofluoranthene |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.147 |
| Formel vægt | 279.989 |