Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 3-Bromocytisine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065712
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065712 10 mg
18075412 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065712 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3549/10
Potent agonist of α4β4, α4β2 and α7 nACh receptors
Potent agonist of α4β4, α4β2 and α7 nACh receptors (IC50 values are 0.28, 0.30 and 31.6 nM respectively). Displays different effects on high (HS) and low (LS) ACh sensitivity α4β2 nAChRs (EC50 values are 0.008 and 0.05 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207390-14-5
Molekylær formel C11H13BrN2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromocytisine
Mængde 10 mg
Formel vægt 269.14
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 269.142