Få mere at vide
3-Bromocyclohexene, 95%
Artikelnummer. 11434183
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434183 5 g 5g
11444183 25 g 25g
11454183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10370.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.042 g/mol
I peptidsyntese, kan bruges til at beskytte hydroxylgruppen af serin og threonin som cyclohexyl (Chx) ether, ved reaktion med natriumalkoxid (genereret med NaH), efterfulgt af hydrogenering. Gruppen er stabil over for TFA og 20 % piperidin i DMF, men kan spaltes med TfOH i TFA i nærvær af thioanisol som kationopfanger. Det bruges også i syntesen af N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosin.1 Det blev også brugt i syntesen af enantioprene cyclohexitoler såsom muco-quercitol, D-chiro-inocitol og allo-inocitol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I peptidsyntese, kan bruges til at beskytte hydroxylgruppen af serin og threonin som cyclohexyl (Chx) ether, ved reaktion med natriumalkoxid (genereret med NaH), efterfulgt af hydrogenering. Gruppen er stabil over for TFA og 20 % piperidin i DMF, men kan spaltes med TfOH i TFA i nærvær af thioanisol som kationopfanger. Det bruges også i syntesen af N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosin.1 Det blev også brugt i syntesen af enantioprene cyclohexitoler såsom muco-quercitol, D-chiro-inocitol og allo-inocitol.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1521-51-3
Molekylær formel C6H9Br
Molekylvægt (g/mol) 161.042
MDL nummer MFCD00013775
InChI nøgle AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
PubChem CID 137057
IUPAC navn 3-bromcyclohexen
SMIL C1CC=CC(C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromocyclohexene
Navn note Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Tæthed 1.4
Kogepunkt 64°C to 65°C (15 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 635953
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 161.05
Procent renhed 95%