Få mere at vide
3-bromochromon, 97%
Artikelnummer. 11442008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442008 1 g 1g
11399509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14591.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 49619-82-1 | C9H5BrO2 | 225,041 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49619-82-1
Molekylær formel C9H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 225.041
MDL nummer MFCD00017337
InChI nøgle IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC navn 3-bromchromen-4-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromochromone
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 1 g
Beilstein 125684
Formel vægt 225.05
Procent renhed 97%