Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromochlorobenzene |
| Smeltepunkt | -21,5 °C |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| Farve | Farveløs til gul |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.6300g/mL |
| Mængde | 25 mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Bromochlorobenzene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.