Få mere at vide
3-Bromocatechol, 95%
Artikelnummer. p-7029461
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15413567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26925.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14381-51-2 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
3-Bromocatechol, bruges som lægemiddel og agrokemikalier mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Bromocatechol, bruges som et lægemiddel og agrokemikalier
mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14381-51-2
Molekylær formel C6H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 189.008
MDL nummer MFCD00869768
InChI nøgle JPBDMIWPTFDFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocatechol, 3-bromopyrocatechol, 1-bromo-2,3-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, 3-bromo, benzenediol, bromo, 3-bromo-1,2-benzenediol, 2,3-dihydroxy-bromobenzene, bromocatechol, 3-bromoatechol, pubchem19085
PubChem CID 26659
IUPAC navn 3-brombenzen-1,2-diol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromocatechol
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 189.01
Procent renhed 95%