Få mere at vide
(+)-3-Bromocamphor, TRC
Artikelnummer. 30347696
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347696 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6789885G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Molekylær formel C10 H15 Br O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
IUPAC navn (1R,3S,4S)-3-bromo-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 231.13
Formel vægt 230.0306