Få mere at vide
3-Brombenzylmagnesiumbromid, 0,25 M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 34.6°C |
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzylmagnesium bromide |
| CAS | 107549-22-4, 60-29-7 |
| Farve | Gul |
| CAS min % | 5.37, 87.47 |
| CAS Max % | 12.53, 94.63 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C7H6Br2Mg |
| MDL nummer | MFCD01319902 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.