Få mere at vide
3-Bromobenzyl bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzyl bromide |
| CAS | 823-78-9 |
| Molekylær formel | C7H6Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.93 |
| Formel vægt | 247.8836 |