Få mere at vide
3-Brombenzo[b]thiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425737
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425737 10 g 10g
15435737 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32948.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213.092 g/mol
Antifungal aktivitet af syntetiske di (hetero) arylaminer baseret på benzo [b] thiophen-delen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Antifungal aktivitet af syntetiske di (hetero) arylaminer baseret på benzo [b
] thiophen-delen.
Opløselighed Svært opløselig (0,14
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7342-82-7
Molekylær formel C8H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 213.092
MDL nummer MFCD00023009
InChI nøgle SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
PubChem CID 123250
IUPAC navn 3-brom-1-benzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzo[b]thiophene
Tæthed 1.629
Kogepunkt 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Brydningsindeks 1.668
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Formel vægt 213.1
Procent renhed 95%