Få mere at vide
3-Bromobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11440433
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440433 1 g 1g
11454493 5 g 5g
11464493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11507.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-24-0
Molekylær formel C6H4BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 255.51
MDL nummer MFCD00052313
InChI nøgle PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
IUPAC navn 3-brombenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Tæthed 1.773
Kogepunkt 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2691656
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 255.52
Procent renhed 97%